Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster de metilo nalfa-4-Tosil-L-arginina, 98+ % Código de producto.: 10500234
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster de metilo nalfa-4-Tosil-L-arginina, 98+ %
Código de producto. 10500234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
50 g, Frasco de vidrio, 50 GR
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 g
50 GR
Código de producto. 10500234
Marca: Thermo Scientific Chemicals 139200500
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 1784-03-8 | C14H22N4O4S·HCl | 378.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1784-03-8
Fórmula molecular C14H22N4O4S·HCl
Peso molecular (g/mol) 378.88
Número MDL MFCD00012578
Clave InChI JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
Sinónimo tos-arg-ome.hcl, tame hydrochloride, tos-arg-ome hcl, nalpha-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-toluenesulfonyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, tos-arg-omehcl, s-methyl 5-guanidino-2-4-methylphenylsulfonamido pentanoate hydrochloride, tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, n-4-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2723792
Nombre IUPAC metil (2S)-5-(diaminometilidenoamino)-2-[(4-metilfenil)sulfonilamino]pentanoato; clorhidrato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)OC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nα-4-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146°C to 149°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHSO2C6H4CH3)CO2CH3
Cantidad 50 g
Rotación específica -14
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.88
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Na-4-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster de metilo nalfa-4-Tosil-L-arginina, 98+ % >