Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de tubos de tipo T Nalgene™
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo T dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal.
25.17€ - 184.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conectores para tubos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15231169
|
Thermo Scientific™
6151-0125 |
Diámetro interno de los tubos1,9 cm (1 x 8 pulg) |
160.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15243069
|
Thermo Scientific™
6151-0187 |
Diámetro interno de los tubos 3/16 pulg |
141.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15253069
|
Thermo Scientific™
6151-0250 |
Diámetro interno de los tubos1,9 cm (1 x 4 pulg) |
151.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10258690
|
Thermo Scientific™
6151-0250 |
Diámetro interno de los tubos1,9 cm (1 x 4 pulg) |
25.17€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15263069
|
Thermo Scientific™
6151-0312 |
Diámetro interno de los tubos 0,79 cm (5/16 pulg) |
184.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10320681
|
Thermo Scientific™
6151-0312 |
Diámetro interno de los tubos 0,79 cm (5/16 pulg) |
29.17€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10015050
|
Thermo Scientific™
6151-0375 |
Diámetro interno de los tubos1,9 cm (3 x 8 pulg) |
36.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15283069
|
Thermo Scientific™
6151-0500 |
Diámetro interno de los tubos1,9 cm (1 x 2 pulg) |
168.00€
paquete de 48 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15273069
|
Thermo Scientific™
6151-0375 |
Diámetro interno de los tubos1,9 cm (3 x 8 pulg) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo T Thermo Scientific™ Nalgene™ dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal. Los productos se suministran con doble envase para mantener el grado de limpieza.
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Conectores para tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.