Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de tubos de tipo T Nalgene™
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo T dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal.
Marca:  Thermo Scientific™ 6151-0375
Detalles adicionales : Peso : 0.22320kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10015050
  • 36.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo T Thermo Scientific™ Nalgene™ dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal. Los productos se suministran con doble envase para mantener el grado de limpieza.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Conectores para tubos
Esterilizable en autoclave
9,52 mm
61,72 mm
48
Conector tipo T
Polipropileno
2,43 in
Diámetro interno de los tubos1,9 cm (3 x 8 pulg)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.