Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de tubos de tipo T Nalgene™
Descripción
Maximice el flujo de líquidos con los conectores de tubos de tipo T Thermo Scientific™ Nalgene™ dentados con tubos no cónicos, moldeados con resina de polipropileno y sin componentes de origen animal. Los productos se suministran con doble envase para mantener el grado de limpieza.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector tipo T |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,35 mm |
| Longitud global (imperial) | 1,5 in |
| Longitud global (métrico) | 38,1 mm |
| Para utilizar con | Diámetro interno de los tubos1,9 cm (1 x 4 pulg) |
| Cantidad de embalaje | 72 |
| Tipo de producto | Conectores para tubos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.