Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío Código de producto.: 10212913
En stock
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10212913
1 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
650 mL
1 l
Código de producto. 10212913
Marca: Thermo Scientific™ 3420441000
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Diseñados para su uso en líneas de llenado, estos frascos estériles con graduaciones y anillos de cuello moldeados son ligeros y resistentes a roturas.
Los frascos para medios de cultivo PET cuadrados Thermo Scientific™ Nalgene Square son estériles, ligeros y resistentes a roturas.Están diseñados para su uso en líneas de llenado.Los cierres se venden por separado.
Características:
  • Frascos estériles con graduaciones y anillo del cuello moldeados
  • No citotóxicos, no hemolíticos, apirógenos
  • Excelentes propiedades de barrera a gases
  • Radiación gamma a
    10-6
    Nivel garantizado de esterilización (SAL)
  • Fabricados con materiales sin ADC (componentes de origen animal)
  • Los frascos se embalan sin tapones, que se venden por separado (342151-0384)
Nota:
Probados durante cada serie de fabricación para garantizar su capacidad a prueba de fugas†. Aptos para transporte aéreo. †Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material PET
N.º por caja 24
N.° por paquete 12
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Cumpla con los estándares de pruebas biológicas actuales, incluidos USP Clase VI, USP 661.1.
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Fit for Purpose Estéril
Altura (métrico) 213 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 8,4 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 92 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1428216 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha29/05/2025 Catalog Number342044-1000
Número de lote1415153 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha29/05/2025 Catalog Number342044-1000
Número de lote1424009 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha01/04/2025 Catalog Number342044-1000
Número de lote1428216 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/05/2025 Catalog Number342044-1000
Número de lote1415153 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha08/05/2025 Catalog Number342044-1000
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío >