Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ con tapón: bandejas estériles envueltas al vacío Código de producto.: 15485683
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ con tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15485683
650 ml, paquete de 48
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
650 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 60
paquete de 96
Código de producto. 15485683
Marca: Thermo Scientific™ 8420400650
Solo quedan undefined
Edge
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Disfrute de unas excelentes propiedades de barrera a gases para almacenar y transportar medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con estos frascos cuadrados.
Disfrute de unas excelentes propiedades de barrera a gases para almacenar y transportar medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con los frascos para medios de cultivo cuadrados de PET con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos ligeros frascos son infragmentables y estériles, además de ofrecer un diseño cuadrado que permite ahorra espacio.
Características:
  • Polietileno tereftalato con cierre de polietileno de alta densidad natural
  • Graduaciones y anillo en cuello moldeados para usarlos con bandas de contracción a prueba de alteraciones
  • Irradiados con rayos gamma hasta el nivel de seguridad de esterilización (SAL) 10-6
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Transparencia y menor permeabilidad al CO2 y O2
  • El material de frascos y tapones se incluye en la categoría ADCF (sin componentes de origen animal).
  • A prueba de fugas†
Información para pedidos:
Los productos se embalan en bandejas envueltas al vacío. Las bandejas se embalan en envases de cartón dentro de bolsas de polietileno dobles.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 650 ml
Capacidad (imperial) 22 oz
Color Transparente
Descripción Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo de 650 ml Nalgene con tapón de HDPE natural, estériles, fabricados en EU
Diámetro (imperial) 2,99 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material PET
N.º por caja 48
N.° por paquete 24
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Los materiales de los frascos para medios de cultivo de PET y los tapones de HDEP cumplen las normas sobre seguridad biológica actuales, lo que incluye USP Clase VI, USP <661> y Farmacopea Europea sobre toxicidad anormal.
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 173 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 6,8 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 76 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM563060 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/04/2025 Catalog Number842040-0650
Número de loteM560780 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/03/2025 Catalog Number842040-0650
Número de loteM560790 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/03/2025 Catalog Number842040-0650
Número de loteM560140 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/03/2025 Catalog Number842040-0650
Número de loteM559350 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/03/2025 Catalog Number842040-0650
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ con tapón: bandejas estériles envueltas al vacío >