Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo ámbar Nalgene™ con tapón: no estériles, bandejas envasadas al vacío
Descripción
Los frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG ámbar Thermo Scientific™ Nalgene incluyen tapones de HDPE. Los frascos de ámbar translúcidos cumplen los requisitos de resistencia a la luz de las normas de la USP y son idóneos para medios de cultivo, tampones y sueros.
- De paredes resistentes, infragmentables y duraderos
- Diseño cuadrado que ahorra espacio
- Graduaciones moldeadas
- No estériles, apirógenos y no citotóxicos
- A prueba de fugas†, con acabado de cuello antigoteo y anillo moldeado en cuello
- El copoliéster de polietileno tereftalato (PETG) proporciona una excelente barrera para los gases, con transparencia y una menor permeabilidad al CO2 y O2
- Los frascos y tapones ámbar proporcionan protección a los reactivos fotosensibles
Información sobre pedidos:
Los productos se embalan al vacío en bandejas y se introducen en envases de cartón revestidos de PE para aplicaciones de salas limpias.
Recomendada para:
Almacenamiento y transporte de tampones, sueros y medios de cultivo líquidos fotosensibles
Nota:
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Ámbar |
Diámetro (imperial) | 1,6 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 0,71 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
Material | PETG |
N.º por caja | 200 |
N.° por paquete | 40 |
Esterilidad | No estéril |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1273113 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 322021-0060 |
1377961 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 322021-0060 |
1381021 | Certificado de conformidad | 14/04/2023 | 322021-0060 |
1281416 | Certificado de conformidad | 08/06/2020 | 322021-0060 |
1281415 | Certificado de conformidad | 14/04/2020 | 322021-0060 |