Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, envasados a granel
GREENER_CHOICE
Identifique las muestras rápidamente con tapones estériles de perfil bajo moldeados con resina de PPCO de bajo contenido metálico y alta pureza, disponibles en varios colores.
Marca:  Thermo Scientific™ 342821-1111
119.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10344053
  • 125.00€ / paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Descripción
Identify samples quickly using Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer (PPCO) resin—excellent for PCR reagents. Closures are sterile and ready to use.
Características:
Tapones de PPCO:
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • No citotóxicos ni apirógenos 
  • A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º cat. 342800 y 342805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapones de perfil bajo para viales de microenvasado
11 mm
Estéril
500
Copolímero de polipropileno
ISO 13485:2016
11 mm
Ámbar
PPCO
1000
Nalgene
500 bolsas,1000 cajas
Tapón
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1420601 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha18/02/2025 Catalog Number342821-1111
Número de lote1395437 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number342821-1111
Número de lote1400205 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number342821-1111
Número de lote1386356 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number342821-1111
Número de lote1420601 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha29/01/2025 Catalog Number342821-1111
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, envasados a granel > Ámbar, acabado de 11 mm, embalaje a granel
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.