Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, envasados a granel
Identifique las muestras rápidamente con tapones estériles de perfil bajo moldeados con resina de PPCO de bajo contenido metálico y alta pureza, disponibles en varios colores.
Marca: Thermo Scientific™ 342821-0118
119.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Identify samples quickly using Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer (PPCO) resin—excellent for PCR reagents. Closures are sterile and ready to use.
Características:
Tapones de PPCO:
- Esterilidad SAL 10-6
- Sin ARNasa/ADNasa
- No citotóxicos ni apirógenos
- A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º cat. 342800 y 342805).
Especificaciones
Tapones de perfil bajo para viales de microenvasado | |
11 mm | |
Estéril | |
500 | |
Copolímero de polipropileno | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Morado | |
PPCO | |
1000 | |
Nalgene | |
500 bolsas,1000 cajas | |
Tapón |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425586 | Certificado de procesamiento | 07/05/2025 | 342821-0118 |
1420365 | Certificado de procesamiento | 05/02/2025 | 342821-0118 |
1409791 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 342821-0118 |
1425586 | Certificado de conformidad | 28/03/2025 | 342821-0118 |
1420365 | Certificado de conformidad | 21/01/2025 | 342821-0118 |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.