Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Descripción
Almacene y transporte sólidos, polvos y líquidos con las garrafas de polipropileno de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con asas. Estas duraderas garrafas de polipropileno (PP) natural tienen una cómoda abertura de boca ancha para facilitar la limpieza y la dispensación. Las asas laterales anchas permiten un fácil transporte y vertido, incluso con guantes.
- Graduados en incrementos de 5 litros y 1 galón para una mayor facilidad de uso
- La abertura de boca ancha puede aceptar mezcladores verticales
- Esterilizables en autoclave
- Tapones de rosca de PP blanco de 100 mm a prueba de fugas†
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
Capacidad (métrico) | 20 l |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | De 100 a 415 mm |
Color | Blanco |
Descripción | Garrafones de boca ancha esterilizables en autoclave con asas |
Diámetro exterior (métrico) | 282 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenar y transportar sólidos, polvos y líquidos, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Graduaciones | Graduados para contener tanto litros como galones |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1432610 | Certificado de conformidad | 17/07/2025 | 2235-0050 |
1427573 | Certificado de conformidad | 01/05/2025 | 2235-0050 |
1426215 | Certificado de conformidad | 02/04/2025 | 2235-0050 |
1421901 | Certificado de conformidad | 25/01/2025 | 2235-0050 |
1416168 | Certificado de conformidad | 29/10/2024 | 2235-0050 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.