Learn More
Thermo Scientific™ Fórceps de polipropileno tipo tijera Nalgene™
Evite la corrosión causada por la exposición al ácido con los fórceps de tipo tijeras de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que son químicamente compatibles con la mayoría de los reactivos de laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 6320-0010
34.17 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Evite la corrosión causada por la exposición al ácido con los fórceps de tipo tijeras de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que son químicamente compatibles con la mayoría de los reactivos de laboratorio. Articulaciones de doble efecto para ofrecer un rendimiento extra y prolongar la vida útil del dispositivo. Estos fórceps cuentan con un mango de tipo tijera con un trinquete para cerrar las puntas y una práctica abrazadera para columnas de cromatografía.
- Esterilizable en autoclave
- Cuentan con mordazas de dientes entrelazados para sujetar los objetos con firmeza
Especificaciones
Rectos, con punta de sierra | |
Polipropileno | |
Pinzas | |
Tipo tijera |
12 | |
Pinzas | |
12/paq. |