Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Replacement Coupling Inserts, elbow coupling, 3/8 inch
Descripción
Logre una instalación más rápida con los insertos de polipropileno de acoplamiento de repuesto Thermo Scientific™ Nalgene™ para tapones de ventilación/llenado rápido, que admiten la conexión y desconexión con una sola mano cuando se colocan en los cuerpos de acoplamiento correspondientes. Insertos de acoplamiento de repuesto de rápida desconexión, dentados y macho para su uso con tapones de llenado rápido/ventilación Nalgene.
- Para su uso con tapones de ventilación/llenado rápidos Nalgene
- Reducen los puntos de fuga y agilizan los montajes
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Inserto de acoplamiento acodado de 90° |
Diámetro interior del tubo (imperial) | 3/8 pulg |
Diámetro interior del tubo (métrico) | 9,53 mm |
Para utilizar con (equipo) | Tapones de ventilación/llenado rápido Nalgene |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 6/Cs. |
N.° por paquete | 6 Pk. |
Tipo de producto | introducir |
Cantidad | Case of 6 |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
7449297010 | Certificado de conformidad | 31/03/2025 | 2159-0012 |