Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.
Marca:  Thermo Scientific™ 4102-0125
103.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10470001
  • 115.00€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Descripción
Los matraces de polipropileno Thermo Scientific Nalgene facilitan la visualización de los niveles de líquido.
Perfectos para uso general en laboratorios.
  • Su pared translúcida permite ver el nivel de líquido fácilmente.
  • El tamaño de 2.000 ml tiene graduaciones moldeadas
  • La boca admite tapones de tamaño estándar (el tapón se vende por separado)
  • Esterilizables en autoclave repetidas veces que le brinda una larga vida útil y un uso intensivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4 oz
125 ml
24
Autoclavable
No
No estéril
3
Matraz Erlenmeyer de PP 125 ml
PPCO
12
No
Estrecha
Plano
Documentos
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1383410 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/05/2023 Catalog Number4102-0125
Número de lote1356683 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/05/2022 Catalog Number4102-0125
Número de lote1273734 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/01/2020 Catalog Number4102-0125
Número de lote1263859 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/10/2019 Catalog Number4102-0125
Número de lote1225135 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/03/2018 Catalog Number4102-0125
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Matraces de polipropileno Nalgene™ > 125 ml, tapón #3