Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Descripción
Envase y envíe medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con los frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Frascos de paredes resistentes y duraderos diseñados para utilizarse en líneas de llenado; los tapones se venden por separado.
Características:
- De paredes resistentes y duraderos
- Infragmentables
- Excelentes propiedades de barrera a gases
- Estéril
10-6
SAL - Graduaciones moldeadas
- El tapón se suministra por separado
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 2 oz, 60 ml |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Transparente |
Descripción | Frascos para medios de cultivo sin tapón |
Diámetro (imperial) | 1,6 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 0,71 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 18 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Líneas de llenado |
Material | PETG |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1411463 | Certificado de procesamiento | 07/01/2025 | 342024-0060 |
1274485 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 342024-0060 |
1333725 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 342024-0060 |
1358781 | Certificado de procesamiento | 04/12/2024 | 342024-0060 |
1411463 | Certificado de conformidad | 19/12/2024 | 342024-0060 |
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido