Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío Código de producto.: 10394093
En stock
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10394093
125 ml, 38-430 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Código de producto. 10394093
Marca: Thermo Scientific™ 3420240125
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Envase y envíe medios líquidos, tampones y sueros con estos frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG de paredes resistentes y duraderos, diseñados para su uso en líneas de llenado.
Envase y envíe medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con los frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Frascos de paredes resistentes y duraderos diseñados para utilizarse en líneas de llenado; los tapones se venden por separado.
Características:
  • De paredes resistentes y duraderos
  • Infragmentables
  • Excelentes propiedades de barrera a gases
  • Estéril
    10-6
    SAL
  • Graduaciones moldeadas
  • El tapón se suministra por separado
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Descripción Frascos para medios de cultivo sin tapón
Diámetro (imperial) 2,09 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Líneas de llenado
Material PETG
N.º por caja 96
N.° por paquete 24
Esterilidad Estéril
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Fit for Purpose Estéril
Altura (métrico) 110 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado
Altura (imperial) 4,33 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 53 mm
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío >