Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío Código de producto.: 10029112
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10029112
250 ml, 38-430 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Código de producto. 10029112
Marca: Thermo Scientific™ 3420240250
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Envase y envíe medios líquidos, tampones y sueros con estos frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG de paredes resistentes y duraderos, diseñados para su uso en líneas de llenado.
Envase y envíe medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con los frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Frascos de paredes resistentes y duraderos diseñados para utilizarse en líneas de llenado; los tapones se venden por separado.
Características:
  • De paredes resistentes y duraderos
  • Infragmentables
  • Excelentes propiedades de barrera a gases
  • Estéril
    10-6
    SAL
  • Graduaciones moldeadas
  • El tapón se suministra por separado
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Descripción Frascos para medios de cultivo sin tapón
Diámetro (imperial) 2,3 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Líneas de llenado
Material PETG
N.º por caja 60
N.° por paquete 30
Esterilidad Estéril
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Fit for Purpose Estéril
Altura (métrico) 146 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado
Altura (imperial) 5,75 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 59 mm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1323575 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number342024-0250
Número de lote1357191 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number342024-0250
Número de lote1375524 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number342024-0250
Número de lote1323575 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number342024-0250
Número de lote1378485 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha04/12/2024 Catalog Number342024-0250
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío >