Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml
Almacene y envíe de forma segura muestras de diagnóstico sensibles a la luz, de pequeño volumen y reactivos valiosos con estos frascos de HDPE ámbar opaco.
1226.14€ - 1301.89€
Especificaciones
Color | Ámbar opaco |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.º por caja | 2000 |
N.° por paquete | 2000 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Acabado del cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Acabado del cuello | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30117593
|
Thermo Scientific™
362004-9125 |
4 ml | 13-415 mm |
1226.14€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envoi: 13-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10456663
![]() |
Thermo Scientific™
362004-9025 |
8 ml | 20-415 mm |
1242.30€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10620524
![]() |
Thermo Scientific™
362004-9050 |
15 ml | 20-415 mm |
1301.89€
paquete de 2000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Safely store and ship light-sensitive, diagnostic samples and valuable reagents in small volumes with Thermo Scientific™ Nalgene™ Opaque Amber HDPE Diagnostic Bottles, used in test kits and many small-volume applications. These opaque, amber, high-density polyethylene bottles are for use with light-sensitive reagents and are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
Features:- Nonsterile
- Durable, uniform walls resistant to splitting or puncturing
- Leakproof† when used with Nalgene closures (must be ordered separately)
Ordering Information:
Bottles are bulk packed without closures. Packed 2,000 per case. Order colored closures separately (Cat. No. 362150).
Especificaciones
Ámbar opaco | |
2000 | |
No estéril | |
Estrecha |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
2000 | |
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP. | |
Recipiente de muestras |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.