Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 4 ml Código de producto.: 10058772
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 4 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10058772
3,4 ml, acabado de cuello de 20 a 415, embalaje a granel
Click to view available options
3,4 ml, acabado de cuello de 20 a 415, embalaje a granel
Código de producto. 10058772
Marca: Thermo Scientific™
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene y envíe de forma segura muestras de diagnóstico sensibles a la luz, de pequeño volumen y reactivos valiosos con estos frascos de HDPE ámbar opaco.
Almacene y envíe de forma segura muestras de diagnóstico sensibles a la luz y valiosos reactivos en volúmenes reducidos con los frascos de diagnóstico de HDPE ámbar opaco Thermo Scientific™ Nalgene™, utilizados en kits de pruebas y muchas aplicaciones de volumen reducido. Estos frascos de polietileno opaco, ámbar y de alta densidad se utilizan con reactivos sensibles a la luz y se envasan sin tapones para que puedan combinarse con varios tapones de colores (n.º de cat. serie 362150).
  • No estériles
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas† cuando se combinan con un tapón (debe pedirse por separado)
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan a granel sin tapones. Envases de 2000 por caja. Pida los tapones de colores por separado (n.º Nro. 362150).
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1301465 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/12/2024 Catalog Number362004-9125_MX,362004-9125
Número de lote1302389 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/12/2024 Catalog Number362004-9125_MX,362004-9125
Número de lote1417307 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha08/11/2024 Catalog Number362004-9125_MX,362004-9125
Número de lote1415120 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/10/2024 Catalog Number362004-9125_MX,362004-9125
Número de lote1413846 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha26/09/2024 Catalog Number362004-9125_MX,362004-9125
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 4 ml >