Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE natural Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel Código de producto.: 10202723
En stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE natural Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10202723
1000 ml, 38-430 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20 mm
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Código de producto. 10202723
Marca: Thermo Scientific™ 3120850032
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene y envíe reactivos sensibles a la luz con estos frascos HDPE ámbar opaco que resultan ideales para diagnóstico, productos biológicos, productos químicos especiales, adhesivos y productos farmacéuticos para veterinaria.
Almacene y envíe reactivos sensibles a la luz valiosos con los frascos de envasado de HDPE ámbar opaco de boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales para diagnósticos, productos biológicos, productos químicos especiales, reactivos, adhesivos y productos farmacéuticos veterinarios, estos frascos de polietileno de alta densidad están moldeados por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes. Cumplen las normas de transmisión de la luz de la USP y se envasan a granel para aplicaciones de envasado.
  • Moldeados por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes
  • Frasco de polietileno de alta densidad (PEAD) ámbar opaco con tapón de PP ámbar opaco
  • Cumplen las normas de transmisión de la luz de la USP
  • Construcción en plástico rígido
  • Embalaje a granel para aplicaciones de embalaje
  • A prueba de fugas†
Recomendada para:
Almacenamiento y envío de reactivos fotosensibles.
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 27 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 216 mm
Tipo de producto Frasco de envasado de boca estrecha
Altura (imperial) 2,4 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha de HDPE natural Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel >