Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO grandes de boca ancha con tapón Nalgene™
Acceda fácilmente al contenido con los frascos de PPCO grandes de boca ancha con tapón, que incluyen un tapón grande.
25.20€ - 27.15€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Descripción | Frasco grande de boca ancha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 89 mm |
Material | Copolímero de polipropileno (PPCO) |
N.° por paquete | 1 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10508272
![]() |
Thermo Scientific™
2121-0005 |
2 l |
25.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10370671
![]() |
Thermo Scientific™
2121-0010 |
4 l |
27.15€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Acceda fácilmente al contenido con los frascos de PPCO grandes de boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, que incluyen un tapón grande. Estos frascos de polipropileno copolímero se han diseñado específicamente para aplicaciones de grandes volúmenes que requieren su esterilización en autoclave. Fabricados con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.
Características:- Su excelente resistencia química hace que este frasco sea idóneo para una amplia variedad de usos en laboratorio o sobre el terreno.
- El tapón no tiene revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno blanco de 100 mm
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones. Este frasco no es a prueba de fugas†
Garantía. 90 días. Si desea ver los términos de la garantía, póngase en contacto con technicalsupport@thermofisher.com.
Especificaciones
Natural | |
89 mm | |
1 | |
Blanco | |
Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea estadounidense (USP). | |
Esterilizable en autoclave | |
Forma redonda | |
Sin revestimiento | |
100 mm | |
No |
Frasco grande de boca ancha | |
Copolímero de polipropileno (PPCO) | |
No estéril | |
100 mm | |
Sí | |
Ancha | |
Frasco grande de boca ancha | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.