Learn More
Thermo Scientific™ Garrafa de perfil bajo de HDPE Nalgene™
GREENER_CHOICE
Para su uso con: Dispense la mayoría de líquidos, incluidos reactivos, agua destilada y tituladores; material del tapón: Polipropileno; color: Blanco
90.72€ - 501.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material del cierre Polipropileno
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Dispensar la mayoría de líquidos, incluidos reactivos, agua destilada y tituladores.
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10170341
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
2323-0015
15 L
148.68€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Añadir a la cesta
10231901
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
2323-0008
8 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15941491
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos
Thermo Scientific™
2323-0008
8 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Los frascos planos apilables Lowboy de PEAD Thermo Scientific Nalgene son perfectos para la dispensación de la mayoría de líquidos, incluidos los reactivos, el agua destilada y los tituladores
El garrafón plano resistente a los productos químicos cabe en espacios estrechos de estantes y en refrigeradores.
  • Toleran ácidos y bases fuertes
  • Pueden apilarse en pilas de hasta tres unidades
  • Con llave de polipropileno
  • El asa de contorno especial permite llevarlos con una mano, incluso cuando están llenos—
  • Con cuatro etiquetas de identificación sensibles a la presión y a prueba de ácidos
  • A prueba de fugas (vea la definición)
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Blanco
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Dispensar la mayoría de líquidos, incluidos reactivos, agua destilada y tituladores.
Garrafón de perfil bajo
Documentos
Product Certifications
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Título del producto
Thermo Scientific™ Garrafa de perfil bajo de HDPE Nalgene™