Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10190363
4 ml, 13-415 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Acabado del cuello:
13-415 mm
20-415 mm
Almacene muestras y envíe pequeños volúmenes de valiosos reactivos y muestras de diagnóstico sensibles a la luz con los frascos para HDPE sin tapón.
Los frascos para diagnóstico sin tapón Thermo Scientific™ Nalgene se utilizan en kits de prueba y muchas aplicaciones de poco volumen.
Los frascos para diagnóstico se pueden utilizar para el almacenamiento de muestras y el transporte de pequeños volúmenes de valiosos reactivos. Frasco blanco opaco para su uso con reactivos sensibles a la luz. Estos frascos se embalan sin tapones de forma que puedan combinarse con tapones de distintos colores (n.º cat. 362150)
Características:
  • No estériles
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas† cuando se combinan con tapones Nalgene (deben pedirse por separado)
Información sobre pedidos:
Los frascos se embalan a granel sin tapones. 2000 por envase. Pida los tapones de colores por separado (n.º Nro. 362150).
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,125 oz, 4 ml
Capacidad (métrico) 4 ml
Capacidad (imperial) 0,125 oz
Color Blanco opaco
Diámetro interior del cuello (métrico) 8 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 13-415 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included No
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 41 mm
Tipo de producto Recipiente de muestras
Anchura (imperial) 0,62 in
Altura (imperial) 1,61 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 13-415 mm
Diámetro (métrico) 16 mm
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico Nalgene™ sin tapón: embalaje a granel, 15 ml >