Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado de LDPE Unitarios™ codificados por color Nalgene™
Llene fácilmente estos frascos lavadores de LDPE codificados por colores Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary de boca ancha, que están preenvasados, codificados por colores y fáciles de identificar.
Marca: Thermo Scientific™ 2423-0500
37.38 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24083" para aplicar la oferta.
Descripción
Frascos con apriete de alta calidad con tapones codificados por colores en el diseño de frascos de lavado de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary™. El frasco y la varilla dispensadora se moldean en una sola pieza para evitar la contaminación al rellenar. La boca ancha permite un llenado más rápido y sencillo. Los tapones codificados por colores ayudan a identificar y organizar productos químicos. La punta dispensadora de precisión proporciona un flujo controlado y ultrafino sin pulverador; la punta se puede reducir para aumentar el flujo. Fabricados con materiales de plástico de alta calidad, de grado de laboratorio para sustancias lixiviables y extraíbles de baja fiabilidad. El material de LDPE naturalmente flexible es químicamente compatible con una amplia gama de reactivos de laboratorio y proporciona una compresión suave ergonómica para ayudar a reducir la fatiga de las manos.
- Tapón de rosca de polipropileno
- Se incluye un frasco con un tapón de cada color (rojo, blanco, amarillo y azul) por paquete.
- El tubo y el frasco están moldeados en una sola pieza para un servicio uniforme
- La punta ofrece un flujo ultrafino, uniforme y recto sin pulverización, pero también se puede recortar para aumentar el flujo.
- El contenido se puede dispensar sin volcarlo ni agitarlo.
- El frasco y el cartón son reciclables en muchas localidades
- Fabricados con materiales no tóxicos
- El frasco flexible de LDPE proporciona un agarre suave y ergonómico
- Tapón de rosca de polipropileno
Incluye:
Muestra de sistema informativo de etiquetado personalizado Polypaper™
Información sobre reciclaje:
Los frascos de lavado de LDPE reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones habituales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben desecharse y reemplazarse con el tiempo. Los frascos de LDPE Nalgene y su embalaje son fáciles de reciclar. Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en los que se envasan los productos de frascos Nalgene. Y, al final de la vida útil del producto, lave y recicle los frascos de LDPE Nalgene.
Especificaciones
| 500 ml | |
| Translúcido | |
| LDPE | |
| 4 | |
| Sí | |
| Ancha | |
| Frasco lavador | |
| 38-415 mm | |
| No |
| 16 oz | |
| Variedad de frascos de lavado codificados con color | |
| 16 | |
| Variado (rojo, blanco, amarillo, azul) | |
| No | |
| Cilíndrico | |
| Polipropileno | |
| Tapón de rosca |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.