Learn More
Thermo Scientific™ Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de LDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel Código de producto.: 10089252
En stock
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de LDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10089252
60 ml, 20 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Código de producto. 10089252
Marca: Thermo Scientific™ 3120030002
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Envase, envíe y almacene una gran variedad de reactivos con los frascos de PEBD de boca estrecha redondos con tapón.
Envase, envíe y almacene una gran variedad de reactivos con los frascos de LDPE de boca estrecha redondos tipo Boston con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricados con polietileno natural de baja densidad.
Características principales
  • Duraderos y transparentes
  • Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
  • Ideales para análisis de trazas metálicas, dado que el polietileno de baja densidad (PEBD) contiene muy pocas
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 oz, 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Natural
Descripción Frascos redondos Boston de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material LDPE
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 85 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Altura (imperial) 3,34 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Sí (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1298947 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha11/12/2024 Catalog Number312003-0002
Número de lote1297088 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/09/2020 Catalog Number312003-0002
Número de lote1297025 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/09/2020 Catalog Number312003-0002
Número de lote1293745 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha27/08/2020 Catalog Number312003-0002
Número de lote1276212 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/02/2020 Catalog Number312003-0002
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos redondos de boca estrecha tipo Boston de LDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel >