Learn More
3M™ Nailsaver Sponges
Unique side grooves protect the fingernails, while also allowing for a better grip for more cleaning leverage. This pad protects fingernails for worry free washing up, reducing the need for gloves and the likelihood of broken nails.
Marca: 3M™ 7000097784
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Esponjas de limpieza con reborde exclusivo para proteger las uñas
- Tamaño práctico para un buen agarre y una excelente durabilidad
- La forma de la espuma facilita su manejo.
- Reducen la necesidad de guantes.
- Son extremadamente duraderas.
Especificaciones
Esponja | |
130 x 70 mm | |
130 mm | |
10 paquete | |
70 mm |
Rojo, Blanco | |
Limpieza | |
Espuma | |
Salvaúñas |