Learn More
3M™ Esponjas con salvaúñas
Código de producto. p-7213712
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo, blanco
Amarillo, verde
Azul, naranja
Rojo, Blanco
Rosa
Verde, blanco
azul, blanco
Dimensiones (L x An):
92 x 70 mm
130 x 70 mm
150 x 70 mm
150 x 95 mm
Cantidad:
10 paquete
6 paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 120
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Cantidad unitSize
17178650 Azul, naranja 150 x 95 mm 10 paquete paquete de 100
17128660 azul, blanco 150 x 70 mm 6 paquete paquete de 120
17198650 azul, blanco 130 x 70 mm 10 paquete paquete de 100
17108660 Verde, blanco 130 x 70 mm 10 paquete paquete de 100
17168650 Rosa 92 x 70 mm 10 paquete paquete de 100
17188650 Rojo, Blanco 130 x 70 mm 10 paquete paquete de 100
17138660 Amarillo, verde 150 x 70 mm 6 paquete paquete de 120
17158650 Amarillo, verde 150 x 70 mm 10 paquete paquete de 100
17118660 Amarillo, blanco 130 x 70 mm 10 paquete paquete de 100
9 options
Código de producto. 17178650
Marca: 3M™ 7000097768
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las ranuras laterales exclusivas protegen las uñas, al mismo tiempo que permiten un mejor agarre para una mayor limpieza. Esta almohadilla protege las uñas para limpiar sin preocupaciones, reduciendo la necesidad de guantes y la probabilidad de que las uñas se rompan.
  • Esponjas de limpieza con reborde exclusivo para proteger las uñas
  • Tamaño práctico para un buen agarre y una excelente durabilidad
  • La forma de la espuma facilita su manejo.
  • Reducen la necesidad de guantes.
  • Son extremadamente duraderas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipo de producto Esponja
Color Azul, naranja
Dimensiones (L x An) 150 x 95 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza
Longitud (métrico) 150 mm
Material Espuma
Cantidad 10 paquete
Modelo Salvaúñas
Anchura (métrico) 95 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.