Learn More
N-(terc-Butildimetilsilil)-N-metil-trifluoroacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10052930
N-(terc-Butildimetilsilil)-N-metil-trifluoroacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10052930
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10052930
Marca: Thermo Scientific Acros 221540050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77377-52-7 | C9H18F3NOSi | 241.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación, reactivo de sililación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77377-52-7
Fórmula molecular C9H18F3NOSi
Peso molecular (g/mol) 241.33
Número MDL MFCD00009671
Clave InChI QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
Nombre IUPAC N-[terc-butil(dimetil)silil]-2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 52°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CON(CH3)Si(CH3)2C(CH3)3
Índice de refracción 1.4010 to 1.403
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-(terc-Butildimetilsilil)-N-metil-trifluoroacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >