Learn More
N,N-Dimetilacetamida, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Hëan™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
Description
- Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
- Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
- Perfil de impurezas UV bajo
- Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
- Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylacetamide |
Punto de fusión | -20 °C |
Nombre de nota | for HPLC |
Densidad | 0.937g/mL at 25°C |
Punto de ebullición | 164.5°C to 166°C |
Cantidad | 1 L |
Índice de refracción | n20/D 1.437 |
Fórmula lineal | CH3CON(CH3)2 |
Presión de vapor | 2 mmHg (25°C) |
Beilstein | 1737614 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- N,N-Dimethylacetamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-dimethylacetamide
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
N,N-Dimetilacetamida, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Hëan™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction