missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N myc interactor Antibody (PCRP-NMI-1C1), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08812AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
N myc interactor Monoclonal antibody specifically detects N myc interactor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Protein Array
Especificaciones
N myc interactor | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 700 | |
Nmi, N-myc (and STAT) interactor, N-myc and STAT interactor, N-myc interactor, N-myc-interactor | |
Recombinant full-length human N myc interactor protein (Uniprot: Q13287) | |
100 μg | |
Cancer, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
9111 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Flow Cytometry, Protein Array | |
PCRP-NMI-1C1 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
N myc interactor Antibody (PCRP-NMI-1C1), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™ > 100 μg; Alexa Fluor 700
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido