Learn More
N-Metil-3-pirimidin-2-ilbenzilamina, 97 %, Thermo Scientific™
72.60€ - 155.00€
CAS | 886851-49-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H13N3 |
Peso molecular (g/mol) | 199.257 |
Número MDL | MFCD09702386 |
Clave InChI | AHOVMAYXXRVWIS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, methyl 3-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyrimidinyl, n-methyl-1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, n-3-pyrimidin-2-yl benzyl methylamine, 2-3-methylamino methyl phenyl pyrimidine, methyl 3-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-2-pyrimidinyl-9ci |
PubChem CID | 24229568 |
Nombre IUPAC | N-metil-1-(3-pirimidin-2-ilfenil)metanamina |
SMILES | CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CC=N2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10357014
|
Thermo Scientific Maybridge
CC56346CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
72.60€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10183374
|
Thermo Scientific Maybridge
CC56346DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
155.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
886851-49-6 | |
199.257 | |
AHOVMAYXXRVWIS-UHFFFAOYSA-N | |
24229568 | |
CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CC=N2 |
C12H13N3 | |
MFCD09702386 | |
n-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, methyl 3-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyrimidinyl, n-methyl-1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, n-3-pyrimidin-2-yl benzyl methylamine, 2-3-methylamino methyl phenyl pyrimidine, methyl 3-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-2-pyrimidinyl-9ci | |
N-metil-1-(3-pirimidin-2-ilfenil)metanamina |
Especificaciones
N-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09702386 | |
AHOVMAYXXRVWIS-UHFFFAOYSA-N | |
N-metil-1-(3-pirimidin-2-ilfenil)metanamina | |
24229568 | |
97% |
886851-49-6 | |
100.0 | |
C12H13N3 | |
n-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, methyl 3-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyrimidinyl, n-methyl-1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, n-3-pyrimidin-2-yl benzyl methylamine, 2-3-methylamino methyl phenyl pyrimidine, methyl 3-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-2-pyrimidinyl-9ci | |
CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CC=N2 | |
199.257 | |
199.26 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro