Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-L-tirosina, 99 % Código de producto.: 11453547
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-L-tirosina, 99 %
Código de producto. 11453547
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Código de producto. 11453547
Marca: Thermo Scientific Chemicals A17307.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 537-55-3 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
N-Acetyl-L-tyrosine is involved in catecholamine production. It can be used as a cell culture media component in the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-acetil-L-tirosina participa en la producción de catecolaminas. Se puede utilizar como componente de medios de cultivo celular en la biomanufactura comercial de proteínas recombinantes terapéuticas y anticuerpos monoclonales.
Solubilidad
Soluble en agua (25 mg/ml) y etanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537-55-3
Fórmula molecular C11H13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Número MDL MFCD00037190
Clave InChI CAHKINHBCWCHCF-UEQNJFAPNA-N
Sinónimo n-acetyl-l-tyrosine, ac-tyr-oh, acetyl-l-tyrosine, n-acetyl-tyrosine, n-acetyltyrosine, acetyl tyrosine, l-n-acetyltyrosine, tyrosine, n-acetyl, l-tyrosine, n-acetyl, unii-da8g610zo5
PubChem CID 68310
ChEBI CHEBI:21563
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-tyrosine
Punto de fusión 150°C to 151°C
Beilstein 2697172
Información de solubilidad Soluble in water (25mg/ml),and ethanol.
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.23
Rotación óptica +58° (c=5 in Ethanol)
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250917 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA17307.09,A17307.18,A17307.30
Número de lote10204506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/07/2022 Catalog NumberA17307.09,A17307.18,A17307.30
Número de loteC29Y041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17307.09,A17307.18,A17307.30
Número de loteC1156A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17307.09,A17307.18,A17307.30
Número de lote10182958 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17307.09,A17307.18,A17307.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-L-tirosina, 99 % >