Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 Magnetic Crimp Caps
37.60€ - 65.00€
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) | 8 mm |
---|---|
Color | Plata |
Grosor (métrico) | 3 mm |
Código de producto | Marca | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12450490
|
Macherey-Nagel™
702928.9 |
Butilo gris oscuro/PTFE gris |
58.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12440490
|
Macherey-Nagel™
702928 |
Butil gris claro/PTFE gris oscuro |
38.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10285082
|
Macherey-Nagel™
702929 |
Silicona transparente azul/PTFE incoloro |
65.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12696993
|
Macherey-Nagel™
702774 |
butilo rojo/PTFE gris |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
8 mm | |
Plata | |
3 mm |