Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 Magnetic Crimp Caps
Marca: Macherey-Nagel™ 702774
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
8 mm | |
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
100/Paq. |
Plata | |
butilo rojo/PTFE gris | |
3 mm |