Learn More
Macherey-Nagel™ N 20 Magnetic Crimp Caps
Marca: Macherey-Nagel™ 702929
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
8 mm | |
PTFE, Silicona | |
100/Paq. |
Plata | |
Silicona transparente azul/PTFE incoloro | |
3 mm |