Learn More
N-(2-Fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
67.80€ - 214.00€
CAS 940362-32-3
Fórmula molecular C13H12FN
Peso molecular (g/mol) 201.24
Número MDL MFCD06408526
Clave InChI HPLOQKBWLYWYHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-2-fluorobenzyl aniline, n-phenyl-2-fluorobenzylamine
PubChem CID 4711891
Nombre IUPAC N-[(2-fluorofenil)metil]anilina
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15413258
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56725.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15403258
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56725.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
N-(2-Fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™