Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma MZ 2C EX +AK+EK
Los sistemas de vacío químico ATEX están listos para su uso en aplicaciones con grandes cantidades de vapores condensables gracias a los accesorios configurados de forma óptima.
Marca: VACUUBRAND™ 20696921
Descripción
Los sistemas de vacío químico ATEX están listos para su uso en aplicaciones con grandes cantidades de vapores condensables gracias a los accesorios configurados de forma óptima. Las aplicaciones típicas son evaporadores giratorios y hornos de secado con atmósferas potencialmente explosivas. El separador de la entrada (AK) retiene partículas y gotas de líquido. El condensador de vapor residual de la salida (EK) es muy eficiente y compacto. El condensador permite una recuperación de disolvente cercana al 100 %. En el suministro se incluye una válvula de lastre de gas independiente para usar con gas inerte.- Excelente resistencia química y tolerancia superior al vapor
- Motor ignífugo con protección integrada de sobrecarga y exceso de temperatura con autobloqueo para una fuente de alimentación monofásica directa de 230 V/50 Hz. No es necesario ningún dispositivo de protección contra sobrecorriente adicional y específico
- Válvulas de seguridad de sobrepresión internas y en la salida
- Tecnología de diafragma de seguridad con opción para purga de gas inerte y detección de rotura del diafragma
- Separador AK y condensador de emisiones EK para la protección de la bomba y la recuperación de disolventes
Información de órdenes
DimensionsLxWxH
Especificaciones
12 mbar (sin lastre de gas), 18 mbar (con lastre de gas) | |
1500 rpm | |
230 V 50/60 Hz | |
Fluoroplástico (caja) | |
50 dB(A) | |
40 °C | |
1,9 m³/h | |
470 mm | |
308 mm | |
IP52 | |
Resistente a sustancias químicas | |
Sin aceite | |
1,1 bar |
Cable de 2 m sin enchufe, manual, protección contra golpes y salpicaduras para piezas de vidrio | |
ATEX II 2G IIB T4 X (entorno con gas de purga inerte), ATEX II 2G IIC T3 X (cámara de bombeo), ATEX II 3G IIB T4 X (entorno sin gas de purga inerte), ATEXII 2G Ex d IIB T4 Gb (motor), CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, RoHS | |
357 x 308 x 470 mm | |
MZ 2C EX +AK+EK | |
De -10 °C a +60 °C | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
357 mm | |
Bomba de diafragma | |
2 | |
Secado | |
2 | |
230 V |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-06-30
New Offer Ahorre hasta un 78%