Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette
GREENER_CHOICE
Ergonomic, safe, and reliable, the MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette offers volume setting choice and optional handle personalization for optimal use in various protocols.
Marca:  Gilson™ FP10010S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17743178
  • 1143.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Descripción
Las pipetas MyPIPETMAN™ Select son pipetas totalmente esterilizables en autoclave y de desplazamiento de aire que cubren un intervalo de volumen completo. Sin ningún compromiso en cuanto a la calidad y el rendimiento, el sistema de expulsión integrado con palanca integrada proporciona fuerzas de expulsión de puntas reducidas en comparación con los sistemas de expulsión directa. Este sistema de expulsión patentado refuerza la ergonomía de la pipeta para un uso cómodo durante todo el día.
  • Simplemente ajuste el volumen girando el botón de la pipeta con el exclusivo sistema de bloqueo de volumen Trilock™ patentado
  • Ajuste del volumen del trinquete ligero para un ajuste preciso del volumen
  • Posición de bloqueo de volumen para asegurar el pipeteo
  • Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre
  • Ligero y bien equilibrado
  • Los modelos de un solo canal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
  • Los modelos multicanal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,5 μl a 300 μl (modelos de 8 y 12 canales)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Puntas de diamante, puntas Amplipur
Autoclavable
Manual
Pipette Tip 0.5 to 20 μL
Polipropileno, PVDF, PBT
12
No
Pipeta mecánica
1 Ea.
Red
No
Surtido
No
Ergonómico, texturizado
P12x10
MyPipetman™ Select
No estéril
10 μl
5.98 in
Documentos
Brochures
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette > Pipetas multicanal Select; material: PP, PVDF, PBT; tipo de agarre: Mango texturizado con gancho; número de canales: 12; volumen (sistema métrico): 10 μl; modelo: P12x10