Learn More
Gilson™ MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette
Ergonomic, safe, and reliable, the MyPIPETMANTM Select Multichannel Pipette offers volume setting choice and optional handle personalization for optimal use in various protocols.
Marca: Gilson™ FP10016S
726.25 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Descripción
Las pipetas MyPIPETMAN™ Select son pipetas totalmente esterilizables en autoclave y de desplazamiento de aire que cubren un intervalo de volumen completo. Sin ningún compromiso en cuanto a la calidad y el rendimiento, el sistema de expulsión integrado con palanca integrada proporciona fuerzas de expulsión de puntas reducidas en comparación con los sistemas de expulsión directa. Este sistema de expulsión patentado refuerza la ergonomía de la pipeta para un uso cómodo durante todo el día.
- Simplemente ajuste el volumen girando el botón de la pipeta con el exclusivo sistema de bloqueo de volumen Trilock™ patentado
- Ajuste del volumen del trinquete ligero para un ajuste preciso del volumen
- Posición de bloqueo de volumen para asegurar el pipeteo
- Diseño ergonómico y texturizado para un mejor agarre
- Ligero y bien equilibrado
- Los modelos de un solo canal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml
- Los modelos multicanal de volumen variable cubren un intervalo de volumen de 0,5 μl a 300 μl (modelos de 8 y 12 canales)
Especificaciones
Puntas de diamante, puntas Amplipur | |
Autoclavable | |
Manual | |
Pipette Tip 50 to 1000 μL | |
Polipropileno, PVDF, PBT | |
12 | |
No | |
Pipeta mecánica | |
1 Ea. | |
Green |
No | |
Surtido | |
No | |
Ergonómico, texturizado | |
P12x300 | |
MyPipetman™ Select | |
No estéril | |
300 μl | |
5.98 in |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-07-31
-
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%