Learn More
Abnova™ MYL2 (Human) Recombinant Protein
Human MYL2 full-length ORF ( AAH15821.1, 1 a.a. - 166 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00004633-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16118081
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAPKKAKKRAGGANSNVFSMFEQTQIQEFKEAFTIMDQNRDGFIDKNDLRDTFAALGRVNVKNEEIDEMIKEAPGPINFTVFLTMFGEKLKGADPEETILNAFKVFDPEGKGVLKADYVREMLTTQAERFSKEEVDQMFAAFPPDVTGNLDYKNLVHIITHGEEKD
Especificaciones
Especificaciones
AAH15821.1
myosin, light chain 2, regulatory, cardiac, slow
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MYL2
GST
4633
Wheat germ expression system
25 μg
CMH10, DKFZp779C0562, MLC2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer