missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ MYL2 (Human) Recombinant Protein
Human MYL2 full-length ORF ( AAH15821.1, 1 a.a. - 166 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH15821.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4633 |
Nombre | myosin, light chain 2, regulatory, cardiac, slow |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108081
|
Abnova™
H00004633-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16118081
|
Abnova™
H00004633-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: MAPKKAKKRAGGANSNVFSMFEQTQIQEFKEAFTIMDQNRDGFIDKNDLRDTFAALGRVNVKNEEIDEMIKEAPGPINFTVFLTMFGEKLKGADPEETILNAFKVFDPEGKGVLKADYVREMLTTQAERFSKEEVDQMFAAFPPDVTGNLDYKNLVHIITHGEEKD
Especificaciones
AAH15821.1 | |
myosin, light chain 2, regulatory, cardiac, slow | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CMH10, DKFZp779C0562, MLC2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
4633 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MYL2 | |
GST |