Learn More
Metro™ Carro de uso general serie MW con estantes de alambre
Hecho de estantes Super Erecta™ con manguitos de división de plástico, dos mangos de una pieza y ruedas con amortiguadores con forma de rosca, los carros de uso general Metro de la serie MW con estantes de alambre resultan una adición inteligente a cualquier lugar de trabajo.
Especificaciones
Tipo de producto Carro de uso general
Capacidad (métrico) 170 kg
Certificaciones/conformidad NSF
Color Silver
Descripción Modelo de 3 capas
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Carro
  • Capacidad de carga: 170.1 kg (375 lb)
  • Estantes Super Erecta completamente intercambiables
  • El estante central se puede colocar a cualquier altura en incrementos de 2.5 cm (1 pulg)
  • Las asas de cromo o acero inoxidable de una pieza (depende del modelo) aportan rigidez y durabilidad
  • Los carros de 46 cm (18 pulg) tienen ruedas de 10 cm de diámetro (4 pulg) y los carros de 53 cm (21 pulg) y 61 cm (24 pulg) de ancho tienen ruedas de 13 cm de diámetro (5 pulg)
  • Tres niveles
  • Capacidad de peso de 170 kg (375 lb) por carro
Estantes de alambre
  • Hay disponibles estantes cromados o de acero inoxidable con diseño de armazón patentado para mayor resistencia
  • Las esquinas se deslizan con facilidad por los manguitos de plástico cónicos especiales que encajan a la perfección para fijarlos de forma segura en su posición
Información de órdenes
Se suministra desmontado. Se monta y desmonta con rapidez y facilidad sin herramientas.
Especificaciones
Especificaciones
Carro de uso general
NSF
Modelo de 3 capas
375 lb
3
170 kg
Silver
Transporte de materiales que requieren una extensión de superficie sólida y lisa
170 kg
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Metro™ Carro de uso general serie MW con estantes de alambre