Learn More
BD Biosciences™ Multitest CD3 FITC/CD16 + CD56 PE/CD45 PerCP/CD19 APC con tubos BD Trucount™ (CE/IVD)
Reactivo de inmunofluorescencia directa de cuatro colores para identificar y determinar los porcentajes de linfocitos T humanos, linfocitos citotóxicos (NK) y linfocitos B en sangre completa lisada con eritrocitos.
Marca: BD Biosciences™ 342446
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Clon SJ25C1 (también conocido como SJ25-C1) SK7 (también conocido como Leu-4) NCAM16.2 (también conocido como NCAM 16) B73.1 2D1 (CE/IVD).
- BD Multitest™ CD3 con fluoresceína isotiocianato (FITC)/CD16 + CD56 con ficoeritrina† (PE)/CD45 con proteína peridinina clorofila (PerCP)/CD19 con aloficocianina (APC) es un reactivo de inmunofluorescencia directa de cuatro colores, para su uso con un citómetro de flujo adecuadamente equipado para identificar y determinar los porcentajes y recuentos absolutos linfocitos T maduros humanos (CD3+), linfocitos citotóxicos (NK) (CD3–CD16+CD56+) y linfocitos B (CD3–CD19+) en sangre completa lisada con eritrocitos.
- Cuando se usa con tubos TruCOUNT™, los recuentos absolutos de estas poblaciones pueden enumerarse desde un solo tubo.
- Los tubos de reactivo BD TriTEST y TruCOUNT se pueden utilizar con el cargador FACS.
- Contenido:
- Especificidad: CD19: SJ25C1 (SJ25-C1), FORMATO: APC, Isotipo: IgG<sub>1</sub> K; ID de gen de Entrez Gene: 930
- Especificidad: CD3; clon: SK7(Leu-4), Formato FITC, Isotipo IgG<sub>1</sub> K, ID gen (Entrez): 916
- Especificidad: CD56 (NCAM-1), Clon: NCAM16.2 (NCAM 16), Formato: PE; isotipo: IgG<sub>2b</sub> K, ID gen (Entrez): 4684
- Especificidad: CD16 (FcγRIII), Clon: B73.1, Formato: PE; isotipo: IgG<sub>1</sub> K
- Especificidad: CD45; clon: 2D1; formato: PerCP; isotipo: IgG<sub>1</sub> K
Especificaciones
Almacene el reactivo a una temperatura de 2 °C a 8 °C para mantener la estabilidad. No lo utilice después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. No congele el reactivo ni lo exponga a la luz directa durante el almacenamiento o durante la incubación con células. Mantenga el vial de reactivo seco. No utilice el reactivo si observa cambios en su aspecto. La precipitación o la decoloración indican inestabilidad o deterioro. | |
50 pruebas | |
Estado normativo: CE/IVD |
Tubos Trucount™ | |
50 pruebas | |
Reactivos de pruebas de citometría de flujo de inmunofluorescencia |
Título del producto
BD Biosciences™ Multitest CD3 FITC/CD16 + CD56 PE/CD45 PerCP/CD19 APC con tubos BD Trucount™ (CE/IVD) > 50 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido