Learn More
Cytiva Posicionador de tira de tampón Multiphor II, completo
El posicionador de tiras de tampón Multiphor II es un marco con ranuras que se coloca sobre el gel prefabricado ExcelGel después de colocar el gel en la placa de refrigeración Multiphor II.
Marca: Cytiva 80-6442-90
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las ranuras del posicionador facilitan la colocación de las tiras de protección para la electroforesis y mantienen las tiras firmemente en su lugar durante el proceso
Especificaciones
Solo para uso con placa de refrigeración Multiphor II | |
Posicionador de tira de tampón Multiphor II |
Título del producto
Cytiva Posicionador de tira de tampón Multiphor II, completo > Posicionador de tira de tampón Multiphor II
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido