Learn More
WTW™ Medidor de sobremesa multiparamétrico InoLab™ Multi 9630 IDS
El medidor de sobremesa multiparamétrico de alto rendimiento WTW™ InoLab™ Multi 9630 IDS con tres entradas para pH, ISE, conductividad y oxígeno disuelto, además dispone de funciones GLP completas.
Marca: WTW™ 1FD570
3172.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Medidor multiparamétrico moderno de alto rendimiento con tres canales de medición aislados galvánicamente pH/mV, ISE (incluidos procesos incrementales), medición de conductividad y oxígeno
- Se pueden medir hasta tres parámetros iguales o diferentes
- Con una gran pantalla gráfica en color 16:9 antifatiga bajo un protector higiénico de vidrio y un teclado antibacteriano para su uso incluso en zonas críticas
- Para su uso con módulos inalámbricos y sensores de cabezal de enchufe IDS para no depender de cables, lo que permite un uso cómodo bajo cubiertas de laboratorio o bancos de flujo laminar
- La carcasa inferior maciza de zinc fundido incrementa la seguridad contra las interferencias y garantiza estabilidad en la mesa de trabajo del laboratorio
- Dos interfaces USB para comunicarse con el ordenador, la impresora o la memoria USB permiten la transferencia de todos los datos
- Una administración de usuarios que puede activarse para la documentación GLP automática para asegurar una seguridad y trazabilidad adicionales
- Adaptador que se puede incorporar disponible para electrodos de pH/ORP/ISE convencionales
- Incluye el software MultiLab™ Importer para capturar datos a través de Excel™, así como a través de MultiLab™ User (administración de usuarios)
Especificaciones
USB A/Mini USB-B | |
3 | |
pH, mV, ISE, saturación, concentración, presión parcial, conductividad, resistencia espec., salinidad, SDT, temperatura, mV, ISE, Saturation, Concentration, Partial Pressure, Conductivity, spec. resistance, Salinity, TDS, Temperature | |
Inolab™ Multi 9630 IDS |
Depende del sensor IDS utilizado | |
LCD | |
Medidor, suministro eléctrico, soporte, manual de funcionamiento, conector USB | |
Suministro eléctrico universal de 100 a 240 V, 50/60 Hz |