Learn More
Sampling Systems™ La Espátula en V Multiuso
La Espátula en V Multiuso Sampling Systems ™ es ideal para el muestreo de superficies de polvos y el muestreo de núcleos de material viscoso como queso, pastas y geles.
Marca:  Sampling Systems™ 1095S-150
Código de producto. 15869211
  • 90.30€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Acabado pulido
  • Construcción totalmente soldada y sin grietas
  • La forma en V permite la descarga fácil de polvos en recipientes o bolsas
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable (316L)
230 mm
85 mm
35 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sampling Systems™ La Espátula en V Multiuso > Longitud: 230 mm