Learn More
Material de referencia certificado de densidad e índice de refracción multiparamétrico, a 15 °C, 20 °C y 25 °C, con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, sencillo de 30 ml (valor nominal de RI 1,3330 a 20 °C), Paragon Scientific™
Fabricado para mediciones de índice de refracción y densidad. El índice de refracción combinado y el CRM de densidad están disponibles en cuatro materiales diferentes, con cada material incluyendo datos certificados para el índice de refracción y la densidad en 15 °C, 20 °C y 25 °C.
Marca:  Paragon Scientific PS-RVD-01
Código de producto. 16070300
  • 390.00€ / 30 ml
Descripción
  • Materiales de referencia certificados multiparamétricos para el índice de refracción y la densidad a 15 °C, 20 °C y 25 °C.
  • Certificado en estricta conformidad con ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS
  • El nivel más alto de garantía de acreditación, proporcionando los datos certificados más creíbles disponibles en todo el mundo.
  • Densidad certificada de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario.
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Todas las mediciones son totalmente trazables a NIST y protocolos internacionales.
  • Bajos niveles de incertidumbre, garantizando la máxima precisión de los datos y resultados fiables.
  • Se suministran en 30 viales de vidrio sellados de volumen ml para una medición amplia lecturas.
  • 12 meses de vida útil.
Especificaciones
Especificaciones
30 mL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Material de referencia certificado de densidad e índice de refracción multiparamétrico, a 15 °C, 20 °C y 25 °C, con certificación UKAS ISO 17025/ISO 17034, sencillo de 30 ml (valor nominal de RI 1,3330 a 20 °C), Paragon Scientific™ > Cantidad:30mL.
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.