Learn More
Solución multielemento 1 para AA e ICP-OES, 9 componentes, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka E2177-100ML
Código de producto. 16676093
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Multi-Element Solution 1 for AA and ICP-OES
1.06 g/cm3
Estándares para ICP e ICP-MS
100 mL
<2
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Solución multielemento 1 para AA e ICP-OES, 9 componentes, Honeywell Fluka™ > 100 mL