Learn More
Multi-Element Organometallic Oil Standards 5 Element, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep 5252-I
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
Ba | 1000μg/g |
Ca | 1000μg/g |
Mg | 1000μg/g |
P | 1000μg/g |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Seguridad y manipulación
- Internal Standard
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetone
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Product intended for laboratory use only