Learn More
Brannan™ Temporizador y reloj multialarma
El temporizador digital de cuenta única se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. El temporizador y reloj multialarma Brannan™ incluye un temporizador de cuenta atrás/adelante de 100 minutos con reloj de 12 horas, alarma y función de memoria.
Marca: Brannan™ 28/219/0
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Temporizador de 99 min, 59 s de cuenta atrás y adelante
- Incluye reloj de 12 horas
- Funciones de alarma acústica, visual y de vibración
- Control mecánico de los botones de función
- Adecuado para colocarlo sobre el escritorio y equipado con un clip de bolsillo y fijaciones magnéticas
- Incluye soporte, clip, imán, pilas e instrucciones de uso
- Compatible con CE, WEEE y RoHS
Especificaciones
Reloj/temporizador | |
Audible/Visible/Vibración | |
1 s | |
15 mm × 35 mm (An × Al) | |
Soporte, clip, imán, baterías, instrucciones | |
Compatible con CE, WEEE y RoHS |
Hasta 99 min, 59 s | |
LCD | |
Blanco | |
53 An. X 35 Pr. X 75 Al. mm | |
Cuenta atrás, Cuenta adelante, Reloj |
Título del producto
Brannan™ Temporizador y reloj multialarma > Temporizador y reloj multialarma: Intervalo: Hasta 99 min, 59 s
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido