missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MUC1 (CD227) Mouse anti-Human, BUV615, Clone: HMFG2 (also known as HMFG-2, 3.14.A3 or F314AE11), BD OptiBuild™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 752366

663.59 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.


Código de producto. 17273055

  • 665.00€ / 50 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

MUC1 (CD227) Monoclonal antibody specifically detects MUC1 (CD227) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

MUC1 (CD227)
Monoclonal
0.2 mg/mL
Hu MUC1 (CD227) BUV615 HMFG2 50 μg
Human Milk fat globule followed by epithelial cells cultured from milk
RUO
MUC1 (CD227)
Refrigerate (2 to 8°C)
Human
Flow Cytometry
HMFG2 (also known as HMFG-2, 3.14.A3 or F314AE11)
Brilliant Ultraviolet 615
Mouse
1 x 50 μg
Primary
Human
IgG1 κ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
MUC1 (CD227) Mouse anti-Human, BUV615, Clone: HMFG2 (also known as HMFG-2, 3.14.A3 or F314AE11), BD OptiBuild™ > Quantity: 1 x 50 μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado